Learn More
Ytterbium foil, 0.3mm (0.01in) thick, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11355789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11355789 50 x 50 mm Pezzo
11325928 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11355789 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010425.FI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-64-4
Formula molecolare Yb
Molecular Weight (g/mol) 173.05
Numero MDL MFCD00011286
InChI Key NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC Name ytterbium
SMILES [Yb]
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium foil
Nota nome 0.3mm (0.01 in.) thick
Quantità 50 x 50 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Peso ≈1.3g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (REO)
Percent Purity 99.9%