Learn More
Ytterbium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11355128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11355128 50 g 50g
11345128 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11355128 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044057.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 226944-34-9 | YbBr3·xH2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 226944-34-9
Formula molecolare YbBr3·xH2O
Numero MDL MFCD00049613
Sinonimo ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium (III) bromide hydrate
Forma fisica Lump
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 412.77 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton