Learn More
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10637314 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10637314 10 g Glass bottle 10g
10226300 1 g Glass bottle 1g
10607504 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10637314 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 194430100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10035-01-5 | Cl3Yb·6H2O | 387.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-01-5
Formula molecolare Cl3Yb·6H2O
Molecular Weight (g/mol) 387.48
Numero MDL MFCD00149885
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 865.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula lineare YbCl3·6H2O
Fieser 16,384
Indice di Merck 14, 10105
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Peso formulazione 387.48
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ytterbium(III) chloride hexahydrate