Learn More
Ytterbium(III) oxide, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 11631399 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11631399 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11631399 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 264300100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium(III) oxide
Punto di fusione 2346.0°C
Nota nome 99%
CAS 1314-37-0
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Densità 9.17
Formula molecolare O3Yb2
Formula lineare Yb2O3
Numero MDL MFCD00011290
Indice di Merck 14,10105
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot dilute acids
InChI Key UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
IUPAC Name diytterbium(3+) trioxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 394.09
Peso formulazione 394.08
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce