Learn More
Ytterbium powder, -200 mesh, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 15482567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15482567 2 g 2g
15492567 10 g 10g
15402577 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15482567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045920.04
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-64-4
Formula molecolare Yb
Molecular Weight (g/mol) 173.05
Numero MDL MFCD00011286
InChI Key NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC Name ytterbium
SMILES [Yb]
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium powder
Colore Silver
Quantità 2 g
Dimensioni maglia −200 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Powder
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ytterbium powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ytterbium