Learn More
Ytterbium powder, -40 mesh, 99.9% (REO)
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ytterbium |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2 g |
| Sensibilità | Air and moisture sensitive |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% (REO) |
| Densità | 6.97 |
| Peso formulazione | 173.04 |
Sicurezza e movimentazione
- Ytterbium powder
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere speciale perincendi de metalli per estinguere.
- P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..