Learn More
Ytterbium Standard: Yb @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30003155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003155 500 mL 500mL
30002960 250 mL 250mL
30003069 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30003155 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGTYBN500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Ytterbium Standard: Yb @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium
CAS 7440-64-4
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Ytterbium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Yb
Concentrazione 10000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Yb
InChI Formula InChI=1S/Yb
SMILES [Yb]
IUPAC Name ytterbium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 173.04
Quantità 500 mL
Peso formulazione 173.939 g/mol