Learn More
Yttrium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11470380
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470380 50 x 50 mm Pezzo
11331479 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470380 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013960.FI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Form: Approx. 0.7g/25 x 25mm | CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-65-5
Formula molecolare Y
Molecular Weight (g/mol) 88.91
Numero MDL MFCD00011468
InChI Key VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC Name yttrium
SMILES [Y]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium
Colore Gray
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Aspetto Gray foil
Densità 4.47g/cm3
Quantità 50 x 50 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Forma Foil