Learn More
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate, 99.8% (metals basis)
Description
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate has been used for research in nanotechnology based applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Yttrium(III) 2-ethylhexanoate |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Quantità | 25 g |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 518.16 |
| Percent Purity | 99.8% |
| Forma fisica | Powder |
Safety and Handling
- Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Yttrium(III) 2-ethylhexanoate