Learn More
Yttrium(III) bromide hydrate REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11362258
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11362258 25 g 25g
11372258 100 g 100g
11382258 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11362258 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013158.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Vea la política de devoluciones
It is a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
Numero MDL MFCD00049710
Especificaciones
Materiale o nome chimico Yttrium(III) bromide hydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 328.63 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.