Learn More
Yttrium(III) chloride hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10420671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio unitSize
10420671 50 g Glass bottle 50g
10216640 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10420671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 199180500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10025-94-2 | Cl36H2O | 303.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-94-2
Formula molecolare Cl36H2O
Molecular Weight (g/mol) 303.35
Numero MDL MFCD00149941
Spezifikation
Materiale o nome chimico Yttrium(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 100.0°C
Nota nome 99.9%
Colore White
Forma fisica Adhering Crystalline Powder or Crystals
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula lineare YCl3·6H2O
Indice di Merck 14, 10107
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Peso formulazione 303.35
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yttrium(III) chloride hexahydrate
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.