Learn More
Yttrium(III) chloride hexahydrate, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10762811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10762811 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10762811 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 194470100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-94-2
Formula molecolare Cl3Y·6H2O
Numero MDL MFCD00149941
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 100.0°C
Nota nome 99.999%
Colore White
Forma fisica Adhering Crystalline Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 100.00%
Formula lineare YCl3·6H2O
Indice di Merck 14, 10107
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Peso formulazione 303.35
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Yttrium(III) chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.