Specifica
| Materiale o nome chimico | Yttrium(III) oxide |
| Punto di fusione | 2410.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 50 g |
| Perdita alla combustione | 1.0 % max. (1000°C) (material base) |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% min. (Y2O3) TREO base |
| Formula lineare | Y2O3 |
| Indice di Merck | 14, 10107 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Yttrium(III) oxide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Yttrium oxide