Specifica
| Materiale o nome chimico | Yttrium(III) oxide |
| Punto di fusione | 2410.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% (Y2O3) On TREO base |
| Formula lineare | Y2O3 |
| Indice di Merck | 14, 10107 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute acids |
| Vedi altri risultati |