Learn More
Yttrium(III) oxide, REacton™, nanopowder, 99.995% (REO)
Codice prodotto. 11480660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480660 25 g 25g
11345108 100 g 100g
11355108 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480660 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044048.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-36-9
Formula molecolare O3Y2
Molecular Weight (g/mol) 225.81
Numero MDL MFCD00011473
InChI Key RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium (III) oxide
Punto di fusione 2410°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Sensibilità Air Sensitive
Note percentuale saggio (REO)
Densità 5.01 g/mL
Indice di Merck 14,10107
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids.
Peso formulazione 225.81
Percent Purity 99.995%
Grado Reacton
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Yttrium(III) oxide, nanopowder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Yttrium oxide