Learn More
Yttrium pieces, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11346597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle; Ampouled under argon
Under Argon
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11346597 10 g Under Argon 10g
11336597 50 g Glass bottle; Ampouled under argon 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11346597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000615.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-65-5
Formula molecolare Y
Molecular Weight (g/mol) 88.91
Numero MDL MFCD00011468
InChI Key VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC Name yttrium
SMILES [Y]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Aspetto Gray pieces
Densità 4.47g/cm3
Quantità 10 g
Odore Odorless
Imballaggio Under Argon
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Forma Pieces