Learn More
Yttrium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta)
Codice prodotto. 11393848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393848 100 mm 100mm
11303858 10 mm 10mm
11323858 25 mm 25mm
11313858 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11393848 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040299.DM
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-65-5
Formula molecolare Y
Molecular Weight (g/mol) 88.91
Numero MDL MFCD00011468
InChI Key VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC Name yttrium
SMILES [Y]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium rod
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia.
Quantità 100 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Peso ≈0.14g/mm
Forma Cast Rod
Note percentuale saggio (metals basis excluding Ta)
Percent Purity 99.9%