Learn More
Yttrium Standard: Y @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17962556
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962556 250 mL 250mL
17910666 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17962556 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLYN250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Yttrium Standard: Y @ 10 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium
CAS 7440-65-5
Nomi componenti o analita Yttrium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Y
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Y
InChI Formula InChI=1S/Y
SMILES [Y]
IUPAC Name yttrium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 88.906
Quantità 250 mL
Peso formulazione 88.906 g/mol