Learn More
Yttrium Standard: Y @ 2 wt% in Hydrocarbon Oil, VHG™
Codice prodotto. 17954196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
200 g
Dimensione della confezione:
100g
200g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17954196 200 g 200g
17914196 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17954196 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGOYDN2P200G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Yttrium Standard: Y @ 2 wt% in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium
CAS 7440-65-5
Metodi ICP/XRF/RDE
Nomi componenti o analita Yttrium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Y
Concentrazione 20000 μg/g
Sinonimo Y
InChI Formula InChI=1S/Y
SMILES [Y]
IUPAC Name yttrium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 88.906
Quantità 200 g
Peso formulazione 88.906 g/mol