Learn More
(Z)-11-(3-(Dimethylamino)propylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine-2-carbaldehyde Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30004447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004447 25 mg 25mg
30012371 2.5 mg 2.50mg
30011767 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004447 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47141025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C20 H21 N O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 343.8472
Sinonimo Olopatadine Carbaldehyde Hydrochloride, Olopatadine Related Compound, Olopatadine Carbaldehyde (Z)-Isomer;
IUPAC Name (11Z)-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepine-2-carbaldehyde;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(C=O)cc13
Specifica
Materiale o nome chimico (Z)-11-(3-(Dimethylamino)propylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine-2-carbaldehyde Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H21NO2.ClH/c1-21(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-23-20-10-9-15(13-22)12-19(18)20;/h3-4,6-10,12-13H,5,11,14H2,1-2H3;1H/b18-8-;
Peso formulazione 343.1339
Percent Purity >95%