Learn More
(Z)-11-Hexadecenal, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (Z)-11-Hexadecenal |
| CAS | 53939-28-9 |
| Formula molecolare | C16 H30 O |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 11-Hexadecenal, (Z)-, (11Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecen-1-al, (Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecenyl aldehyde, 11(Z)-Hexadecenal, cis-11-Hexadecen-1-al, cis-11-Hexadecenal |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5- |
| SMILES | CCCC\C=C/CCCCCCCCCC=O |
| IUPAC Name | (Z)-hexadec-11-enal |
| Molecular Weight (g/mol) | 238.41 |
| Peso formulazione | 238.2297 |