Learn More
(Z)-2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-Alpha-propylidene-4-thiazoleacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (Z)-2-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-alpha-propylidene-4-thiazoleacetic Acid |
| CAS | 86978-24-7 |
| Formula molecolare | C13H18N2O4S |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | (alphaZ)-2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-propylidene-4-thiazoleacetic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H18N2O4S/c1-5-6-8(10(16)17)9-7-20-11(14-9)15-12(18)19-13(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,16,17)(H,14,15,18)/b8-6- |
| SMILES | CC\C=C(/C(=O)O)\c1csc(NC(=O)OC(C)(C)C)n1 |
| IUPAC Name | (Z)-2-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-1,3-thiazol-4-yl]pent-2-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 298.36 |
| Peso formulazione | 298.0987 |