Learn More
(Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30348168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348168 10 mg 10mg
30344483 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30348168 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA73344510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid
CAS 2519572-35-9
Nomi componenti o analita (Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11H16N4O8S2
InChI Formula InChI=1S/C11H16N4O8S2/c1-11(2,9(18)19)23-15-7(5-4-24-10(12)14-5)8(17)13-3-6(16)25(20,21)22/h4,6,16H,3H2,1-2H3,(H2,12,14)(H,13,17)(H,18,19)(H,20,21,22)/b15-7-
Tipo di soluzione Neat
SMILES NC1=NC(/C(C(NCC(O)S(=O)(O)=O)=O)=N/OC(C)(C)C(O)=O)=CS1
IUPAC Name (Z)-2-(((1-(2-aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 396.4
Quantità 10 mg
Peso formulazione 396.04