Learn More
(Z)-2-Methoxyimino-2-furanacetic Acid Ammonium Salt, TRC
Codice prodotto. 30467052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30467052 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467052 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26237525G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (Z)-2-Methoxyimino-2-furanacetic acid ammonium salt
CAS 97148-39-5
Formula molecolare C7 H6 N O4 . H4 N
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Furanacetic acid, α-(methoxyimino)-, ammonium salt (1:1), (αZ)-, 2-Furanacetic acid, α-(methoxyimino)-, ammonium salt, (Z)-, 2-Furanacetic acid, α-(methoxyimino)-, ammonium salt, (αZ)- (9CI), Ammonium (Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetate, Cefuroxime sodium related, 640-ammonium salt, 750-acid (anti isomer), 736-acid (furyl glyoxylic acid), 2-furoic acid
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO4.H3N/c1-11-8-6(7(9)10)5-3-2-4-12-5;/h2-4H,1H3,(H,9,10);1H3/b8-6-;
SMILES [NH4+].CO\N=C(/C(=O)[O-])\c1occc1
IUPAC Name azanium;(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetate
Molecular Weight (g/mol) 186.17
Peso formulazione 186.0641