Learn More
(Z)-3-[2-(Carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxide (Olopatadine N-Oxide), Mikromol™
Codice prodotto. 18090190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18090190 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18090190 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1261.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(Z)-3-[2-(Carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxide (Olopatadine N-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
CAS 173174-07-7
Nomi componenti o analita (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C21 H23 N O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide, Olopatadine N-Oxide, Olopatadine Related Compound B
InChI Formula InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
SMILES C[N+](C)([O-])CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
IUPAC Name (3Z)-3-[2-(carboxymethyl)-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene]-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Molecular Weight (g/mol) 353.41
Quantità 25 mg
Peso formulazione 353.1627 g/mol