Learn More
(Z)-3-Hydroxy-9-octadecenoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30407848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407848 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407848 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94672010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (Z)-3-Hydroxy-9-octadecenoic Acid
CAS 103451-17-8
Formula molecolare C18H34O3
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(19)16-18(20)21/h9-10,17,19H,2-8,11-16H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCC(O)CC(=O)O
IUPAC Name (Z)-3-hydroxyoctadec-9-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 298.46
Peso formulazione 298.2508