Learn More
(Z)-4-Hydroxy Tamoxifen O-beta-D-Glucuronide (~90%), TRC
Codice prodotto. 30135115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135115 25 mg 25mg
30007367 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135115 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH95476525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128255-45-8
Formula molecolare C32H37NO8
Molecular Weight (g/mol) 563.64
Sinonimo 4-[(1Z)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, (Z)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
IUPAC Name (2S,3S,6S)-6-[4-[(Z)-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES O[C@@H](C(O)C1O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC=C(/C(C3=CC=C(OCCN(C)C)C=C3)=C(C4=CC=CC=C4)/CC)C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (Z)-4-Hydroxy Tamoxifen O-beta-D-Glucuronide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C32H37NO8/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(15-11-21)39-19-18-33(2)3)22-12-16-24(17-13-22)40-32-29(36)27(34)28(35)30(41-32)31(37)38/h5-17,27-30,32,34-36H,4,18-19H2,1-3H3,(H,37,38)/b26-25-/t27?,28-,29?,30-,32+/m0/s1
Peso formulazione 563.2519