Learn More
(Z)-7-Hexadecenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (Z)-7-Hexadecenol |
| CAS | 24880-48-6 |
| Formula molecolare | C16H32O |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (Z)-7-Hexadecenyl Alcohol, ENT 35163, Hypogeyl Alcohol, cis-7-Hexadecen-1-ol, (Z)-7-Hexadecen-1-ol |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h9-10,17H,2-8,11-16H2,1H3/b10-9- |
| SMILES | OCCCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| IUPAC Name | (Z)-hexadec-7-en-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 240.42 |
| Peso formulazione | 240.25 |