Learn More
MP Biomedicals™ Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-Fluoromethylketone
Codice prodotto. 11434906 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434906 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11434906 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 03FK01001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.00€
    514.50€ / 1mg
    Risparmia 26.50€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-FMK is an irreversible and cell permeable inhibitor of CPP32/Apopain.
A member of the CIE/CED-3 family of cysteine proteases.
Specifica
Colore White
Content And Storage Store in a cool, dry place. Dessicate.
Quantità 1 mg
Product Type Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-Fluoromethylketone
Peso molecolare 668
Forma Solid