Learn More
(Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30371490
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371490 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371490 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE90278525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Nomi componenti o analita (Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22H21ClN2O2
Sinonimo Loratadine Impurity
InChI Formula InChI=1S/C22H21ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11-12,14H,2,5-6,10,13H2,1H3/b20-15+
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCOC(=O)N1CC\C(=C\2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)\C=C1
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 380.87
Quantità 25 mg