Learn More
Z-FA-FMK, TRC
Codice prodotto. 30449538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449538 5 mg -
30457201 1 mg 1mg
30453832 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30449538 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ3500005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 197855-65-5
Formula molecolare C21H23FN2O4
Molecular Weight (g/mol) 386.42
Sinonimo N-[(1S)-2-[(3-Fluoro-1-methyl-2-oxopropyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-carbamic acid Phenylmethyl Ester, [1(S)]-[2-[(3-Fluoro-1-methyl-2-oxopropyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-carbamic acid Phenylmethyl Ester
IUPAC Name benzyl N-[(2S)-1-[(4-fluoro-3-oxobutan-2-yl)amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamate
SMILES CC(NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)CF
Specifica
Materiale o nome chimico Z-FA-FMK
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H23FN2O4/c1-15(19(25)13-22)23-20(26)18(12-16-8-4-2-5-9-16)24-21(27)28-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,15,18H,12-14H2,1H3,(H,23,26)(H,24,27)/t15?,18-/m0/s1
Peso formulazione 386.1642