Learn More
Novus Biologicals™ Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9 Inhibitor)
Codice prodotto. 18780484 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Quantità:
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione Quantità
18780484 1mg -
18118672 5mg 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18780484 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP229398
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Tan
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles
For Research Use Only