Learn More
(Z)-Nonacos-20-en-12-one, TRC
Codice prodotto. 30483354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483354 50 mg -
30474017 5 mg -
30472728 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30483354 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN64977050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1027944-51-9
Formula molecolare C29H56O
Molecular Weight (g/mol) 420.75
IUPAC Name (Z)-nonacos-20-en-12-one
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico (Z)-Nonacos-20-en-12-one
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C29H56O/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-20-22-24-26-28-29(30)27-25-23-21-19-12-10-8-6-4-2/h15-16H,3-14,17-28H2,1-2H3/b16-15-
Peso formulazione 420.4331