Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette in alluminio a Z
Codice prodotto. 11512672 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
5 x 28mm, 6 x 19mm, 8 x 13mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni unitSize
11512672 5 x 28mm, 6 x 19mm, 8 x 13mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11512672
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I rack per provette in alluminio a Z, resistenti alla ruggine e anticaduta, sono ideali per conservare le delicate provette per test in laboratorio o in ambiente di ricerca.
  • Z-shape aluminum test tube racks resist rusting
  • Heavy, low form construction prevents tipping
  • Positions: 5 x 28mm, 6 x 19mm, 8 x 13mm
Specifica
Materiale Alluminio
Posizioni 5 x 28mm, 6 x 19mm, 8 x 13mm
Sovrapponibile
N. di rack 3
Quantità 1 ciascuno
Product Type Rack, provette
Altezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 114 mm