Learn More
(Z)-rac-Luliconazole, TRC
Codice prodotto. 30474189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474189 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474189 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL47378010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (Z)-rac-Luliconazole
CAS 101529-76-4
Formula molecolare C14H9Cl2N3S2
Quantità 10 mg
Sinonimo (Z)-alpha-[4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C14H9Cl2N3S2/c15-9-1-2-10(11(16)5-9)13-7-20-14(21-13)12(6-17)19-4-3-18-8-19/h1-5,8,13H,7H2/b14-12-
SMILES Clc1ccc(C2CS\C(=C(/C#N)\n3ccnc3)\S2)c(Cl)c1
IUPAC Name (2Z)-2-[4-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-2-imidazol-1-ylacetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 354.28
Peso formulazione 352.9615