Learn More
(Z)-Thiothixene, MedChemExpress
Descrizione
(Z)-Thiothixene is an antagonist of serotonergic receptor extracted from patent US 20150141345 A1.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (Z)-Thiothixene |
| CAS | 3313-26-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C23H29N3O2S2 |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 10 mg/mL (22.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=S(C1=CC(/C2=C\CCN3CCN(C)CC3)=C(SC4=C2C=CC=C4)C=C1)(N(C)C)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 443.63 |
| Peso formulazione | 443.63 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only