Learn More
(Z)-Tritriacont-24-en-16-one, TRC
Codice prodotto. 30450866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450866 25 mg 25mg
30454910 5 mg 5mg
30451884 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30450866 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT74114025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71177-09-8
Formula molecolare C33H64O
Molecular Weight (g/mol) 476.86
IUPAC Name (Z)-tritriacont-24-en-16-one
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico (Z)-Tritriacont-24-en-16-one
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C33H64O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-33(34)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-32H2,1-2H3/b18-17-
Peso formulazione 476.4957