missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Z-VAD(OH)-FMK, Irreversible General Caspase Inhibitor, Solid, 1 mg
Descrizione
- Molecular Weight: 453.5 Da
- Purity: >94%
- Form: Solid
- Function: Irreversible general caspase inhibitor
- CAS Number: 220644-02-0
- Storage Temperature: Store at -20°C
- Shipping Temperature: Ambient - Can Ship with Ice
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Peptide-based Substrate |
| Target Molecule | Caspase |
| Quantità | 1 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunoprecipitation, Functional studies |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?