Learn More
Z433927330, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477977
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16477977 5 mg 5mg
16455926 100 mg 100mg
16421477 50 mg 50mg
16415268 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16477977 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY126074
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Z433927330 is a potent and selective inhibitor of Aquaporin-7 (AQP7), less potently inhibits AQP3 and AQPs9, with IC50s of ∼0.2 μM, ∼0.7 μM and ∼1.1 μM for mAQP7, mAQP3 and mAQP9, respectively.
Z433927330 is a potent and selective inhibitor of Aquaporin-7 (AQP7), less potently inhibits AQP3 and AQPs9, with IC50s of ∼0.2 μM, ∼0.7 μM and ∼1.1 μM for mAQP7, mAQP3 and mAQP9, respectively.
Specifications
Materiale o nome chimico Z433927330
Forma fisica Solid
CAS 1005883-72-6
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H20N4O3
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 280 mg/mL (768.39 mM)
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(NC(NCC2=CC=C(N3N=CC=C3)C=C2)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 364.4
Peso formulazione 364.4
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only