Learn More
LNI Swissgas ZA TOTAL C 6.0
Codice prodotto. 17841969 Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
100/115/220/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione unitSize
17841969 100/115/220/230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17841969 Fornitore LNI Swissgas N. del fornitore 6920.25.360
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zero air generator for HC/carbon dioxide/moisture removal with integrated compressor.
  • Zero air generator 6.0 L/min HC/carbon dioxide/moisture removal with integrated compressor.
Specifica
Tensione 100/115/220/230 V
Tipo Zero Air Gas Generator