Learn More
R&D Systems™ Zacopride hydrochloride
Descrizione
Highly potent 5-HT3 receptor antagonist (Ki = 0.38 nM) and 5-HT4 receptor agonist (Ki = 373 nM). Antiemetic and anxiolytic following systemic administration in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zacopride hydrochloride |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 346.26 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 346.252 |