missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZADH2 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18025348 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18025348 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18025348 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298567AF594

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

ZADH2 Polyclonal specifically detects ZADH2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ZADH2
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 594
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene MGC45594, zinc binding alcohol dehydrogenase domain containing 2, zinc-binding alcohol dehydrogenase domain-containing protein 2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZADH2 fragment.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 284273
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.