Specifications
| Materiale o nome chimico | Zafirlukast |
| CAS | 107753-78-6 |
| Formula molecolare | C31H33N3O6S |
| Numero MDL | MFCD00864775 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone, soluble in dimethylformamide and pyridine, insoluble in methanol, toluene, ethyl acetate & acetonitrile |
| InChI Key | YEEZWCHGZNKEEK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=CC(=CC=C1CC1=CN(C)C2=CC=C(NC(=O)OC3CCCC3)C=C12)C(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C |
| IUPAC Name | cyclopentyl N-[3-({2-methoxy-4-[(2-methylbenzenesulfonyl)carbamoyl]phenyl}methyl)-1-methyl-1H-indol-5-yl]carbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 575.68 |
| Show More |