Learn More
Zafirlukast, MedChemExpress
Descrizione
Zafirlukast (ICI 204219) is a potent orally active leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist. Zafirlukast shows anti-asthmatic, anti-inflammatory and anti-bacterial effects.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zafirlukast |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 107753-78-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C31H33N3O6S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | ICI 204219 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (173.71 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only