Learn More
MedChemExpress Zalcitabine
Codice prodotto. 16433337
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16433337 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16433337 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY1739250mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Zalcitabine is a potent nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor used in the treatment of HIV infection.
Specifica
Peso molecolare 211.22 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Purezza 98.0%
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (295.90 mM∣Need ultrasonic)
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
CAS 7481-89-2
Sinonimo 2',3'-Dideoxycytidine∣ ddC∣ Dideoxycytidine