Learn More
Zaleplon-d5 (N-ethyl-d5), CDN
Codice prodotto. 30323412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
0.05 g
Dimensione della confezione:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30323412 0.05 g 0.05g
30309698 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30323412 Fornitore CDN N. del fornitore CDND71450.05G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zaleplon-D5
CAS 1001083-56-2
Formula molecolare C17 2H5 H10 N5 O
Quantità 0.05 g
InChI Formula InChI=1 S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11 H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
IUPAC Name N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 310.36
Peso formulazione 310.159 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity