Learn More
Zaleplon-D5, TRC
Codice prodotto. 30453912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453912 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30453912 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ1450021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zaleplon-D5
CAS 1001083-56-2
Formula molecolare C17 2H5 H10 N5 O
Quantità 1 mg
Sinonimo Acetamide','N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)acetamide (ACI), Zaleplon-d5, Zaleplon-D5 (N-ethyl-D5)
InChI Formula InChI=1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
IUPAC Name N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 310.36
Peso formulazione 310.159