Learn More
R&D Systems™ ZAP 180013
Codice prodotto. 18797916
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18797916 50 mg 50mg
18705756 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18797916 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6821/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Zap70 inhibitor; inhibits interaction with ITAMs
ZAP 180013 is a zeta-chain-associated protein kinase 70 (Zap70) inhibitor (IC50 = 1.8 μM in fluorescence polarization assay). Inhibits the interaction of Zap70 SH2 domain with immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAMs), within the T-cell antigen receptor (TCR) signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-N-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(ethylsulfonyl)-N-(2-furanylmethyl)-4-pyrimidinecarboxamide
CAS 873080-25-2
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C19H17Cl2N3O4S
Purezza 98%