Learn More
Labcon ZAP™ 20 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 20 μL Pipettors
67.10€ - 140.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 20 μL |
---|---|
Filtrato | Con filtro |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.95 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 49.7 mm |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16663932
![]() |
Labcon
1055-225-000-9 |
Sterile | Refill |
140.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16683932
![]() |
Labcon
1055-960-016-9 |
Non sterile | Rack | N/A | |||||
16693932
![]() |
Labcon
1055-965-016-9 |
Sterile | Rack |
130.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16673932
![]() |
Labcon
1055-800-010-9 |
Non sterile | Bagged |
71.61€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16631913
![]() |
Labcon
1055-165-010-9 |
Sterile | Bagged |
119.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 20 μL Pipettors
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
20 μL | |
Not Autoclavable | |
49.7 mm | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |
Con filtro | |
1.95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Beveled | |
Universal Fit | |
ZAP |