Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 100 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 100 μL Pipettors
108.00€ - 124.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) 100 μL
Filtrato Filtered
Sterilità Sterile
Colore Natural
Autoclavabile Not Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
16631953
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon
1174-225-000-9
96 tips / Eclipse™ UNO refill/10 refills / Pk./5 Pk. / case
124.00€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16641953
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon
1174-965-006-9
96 tips/rack; 10 racks/Pk.; 10 Pk./case
108.00€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette tip
  • Fits Most Popular 100 μL Pipettors;
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Ultra low fluid retention
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
100 μL
Sterile
Not Autoclavable
49.7 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-beam
RT
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Natural
1.95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handling
Beveled
Yes
Universal Fit
ZAP